Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC7865-100G
PC7865-25G
PC7865-5G
APOSPC7865-100GEA
101
EUR
APOSPC7865-100G
APOSPC7865-25G
APOSPC7865-5G
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Versatile mild methylating agent
Formula:
C₃H₉BF₄O Peso molecolare: 147,91 g/mol Punto di fusione: 200 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00011798 CAS Number: 420-37-1 EINECS: 206-994-4 UN: 3261 ADR: 8,II |