Stampa…
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7863-10G PC7863-5G PC7863-1G
APOSPC7863-10GEA 237 EUR
APOSPC7863-10G APOSPC7863-5G APOSPC7863-1G
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236274
CAS Number: 243863-39-0