Stampa…
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7862-1G PC7862-100MG
APOSPC7862-1GEA 350 EUR
APOSPC7862-1G APOSPC7862-100MG
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₅N₂
Peso molecolare: 198,10 g/mol
Punto di fusione: 66…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840200
CAS Number: 675602-89-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III