Stampa…
3-Bromo-4,5-difluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7859-1G PC7859-5G PC7859-25G
APOSPC7859-1GEA 65.5 EUR
APOSPC7859-1G APOSPC7859-5G APOSPC7859-25G
3-Bromo-4,5-difluoroaniline 98%
3-Bromo-4,5-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Peso molecolare: 208,01 g/mol
Punto di fusione: 66…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062370
CAS Number: 875664-41-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III