Stampa…
3-Bromo-2,6-diluorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2,6-difluorotoluene, 1-Bromo-2,4-difluoro-3-methylbenzene
PC7858-25G PC7858-5G
APOSPC7858-25GEA 198 EUR
APOSPC7858-25G APOSPC7858-5G
3-Bromo-2,6-diluorotoluene 99%
3-Bromo-2,6-diluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412221
CAS Number: 221220-97-9