Stampa…
3,4-Difluorophenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
PC7856-1G PC7856-5G PC7856-10G
APOSPC7856-1GEA 159 EUR
APOSPC7856-1G APOSPC7856-5G APOSPC7856-10G
3,4-Difluorophenylglycine
3,4-Difluorophenylglycine
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Peso molecolare: 187,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246973
CAS Number: 225641-94-1