4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₃O₃ Punto di fusione: 144…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01091008 CAS Number: 220239-68-9 |