3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7849-25G
PC7849-5G
PC7849-100G
APOSPC7849-25GEA
130
EUR
APOSPC7849-25G
APOSPC7849-5G
APOSPC7849-100G
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃BrF₂O Punto di fusione: 53…57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08282773 CAS Number: 398456-82-1 |