Stampa…
3,6-Difluorophthalic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7848-1G PC7848-250MG PC7848-5G
APOSPC7848-1GEA 156 EUR
APOSPC7848-1G APOSPC7848-250MG APOSPC7848-5G
3,6-Difluorophthalic acid 99%
3,6-Difluorophthalic acid
Formula: C₈H₄F₂O₄
Peso molecolare: 202,11 g/mol
Punto di fusione: 184 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840499
CAS Number: 651-97-8