Stampa…
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7845-1G PC7845-25G PC7845-5G
APOSPC7845-1GEA 23.2 EUR
APOSPC7845-1G APOSPC7845-25G APOSPC7845-5G
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236229
CAS Number: 243863-36-7
UN: 2735
ADR: 8,III