Stampa…
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7841-25G PC7841-5G PC7841-1G
APOSPC7841-25GEA 0 EUR
APOSPC7841-25G APOSPC7841-5G APOSPC7841-1G
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₄
Peso molecolare: 178,13 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368763
CAS Number: 158364-83-1
UN: 1993
ADR: 3,III