(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆FNO₄ Punto di fusione: 149…150 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04091773 CAS Number: 195609-18-8 |