Stampa…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7839-10G PC7839-250MG PC7839-5G
APOSPC7839-10GEA 311 EUR
APOSPC7839-10G APOSPC7839-250MG APOSPC7839-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
Punto di fusione: 38…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115911
CAS Number: 654-11-5