Stampa…
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7836-1G PC7836-25G PC7836-5G
APOSPC7836-1GEA 48.1 EUR
APOSPC7836-1G APOSPC7836-25G APOSPC7836-5G
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97+%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Punto di fusione: 137…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428593
CAS Number: 875664-52-1