Stampa…
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7831-1G PC7831-25G PC7831-5G
APOSPC7831-1GEA 115 EUR
APOSPC7831-1G APOSPC7831-25G APOSPC7831-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Intermediate for incorporation of sulphonic acid groups into polymers.
Formula: C₇F₁₄O₄S
Peso molecolare: 446,12 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798138
CAS Number: 16090-14-5