Stampa…
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7829-1G PC7829-250MG
APOSPC7829-1GEA 58 EUR
APOSPC7829-1G APOSPC7829-250MG
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₅F₂NO
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664750
CAS Number: 874800-58-5