Stampa…
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7827-10G PC7827-1G PC7827-5G
APOSPC7827-10GEA 417 EUR
APOSPC7827-10G APOSPC7827-1G APOSPC7827-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663712
CAS Number: 1736-87-4