Stampa…
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7826-100G PC7826-25G
APOSPC7826-100GEA 159 EUR
APOSPC7826-100G APOSPC7826-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Formula: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Punto di ebollizione: 144 °C
Densità: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039266
CAS Number: 429-60-7