Stampa…
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7824-25G PC7824-5G PC7824-100G
APOSPC7824-25GEA 380 EUR
APOSPC7824-25G APOSPC7824-5G APOSPC7824-100G
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀ClF₆N₅
Punto di fusione: 246 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094450
CAS Number: 36068-40-3