Stampa…
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7822-25G PC7822-5G PC7822-100G
APOSPC7822-25GEA 65.4 EUR
APOSPC7822-25G APOSPC7822-5G APOSPC7822-100G
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₉H₁₁ClF₃N₅O
Punto di fusione: 212…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569536
CAS Number: 42823-09-6