Stampa…
Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3,3,3-Trifluoropropyl)chlorodimethylsilane
PC7820F-50G PC7820F-100G
APOSPC7820F-50GEA 168 EUR
APOSPC7820F-50G APOSPC7820F-100G
Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane 97%
Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane
Formula: C₅H₁₀ClF₃Si
Peso molecolare: 190,67 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C
Densità: 1,117 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00053211
CAS Number: 1481-41-0
EINECS: 216-039-3
UN: 2985
ADR: 3+8,II