Stampa…
1,1,1-Trifluoropropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7819M-25G PC7819M-5G
APOSPC7819M-25GEA 630 EUR
APOSPC7819M-25G APOSPC7819M-5G
1,1,1-Trifluoropropane 97%
1,1,1-Trifluoropropane
Formula: C₃H₅F₃
Punto di ebollizione: –12 °C
Punto di fusione: –148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 421-07-8
UN: 3161
ADR: 2.1,