Stampa…
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7819H-10G PC7819H-1G
APOSPC7819H-10GEA 329 EUR
APOSPC7819H-10G APOSPC7819H-1G
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea
Formula: C₇H₅F₃N₂S
Punto di ebollizione: 162…165 °C
Punto di fusione: 162…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053006
CAS Number: 175205-26-2