Stampa…
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile, 3,4,5-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818O-1G PC7818O-25G PC7818O-5G
APOSPC7818O-1GEA 19 EUR
APOSPC7818O-1G APOSPC7818O-25G APOSPC7818O-5G
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
Peso molecolare: 171,12 g/mol
Punto di fusione: 28…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083531
CAS Number: 220228-03-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III