Stampa…
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzyl cyanide, 2-(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
PC7818N-1G PC7818N-25G PC7818N-5G
APOSPC7818N-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7818N-1G APOSPC7818N-25G APOSPC7818N-5G
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
Peso molecolare: 171,12 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C/3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061221
CAS Number: 220227-80-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III