Stampa…
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,6-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818L-1G PC7818L-5G PC7818L-25G
APOSPC7818L-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818L-1G APOSPC7818L-5G APOSPC7818L-25G
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061219
CAS Number: 114152-21-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III