(2,3,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₄F₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00083546 CAS Number: 243666-14-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |