Stampa…
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,4-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818J-1G PC7818J-5G PC7818J-25G
APOSPC7818J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818J-1G APOSPC7818J-5G APOSPC7818J-25G
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061234
CAS Number: 243666-13-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III