Stampa…
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818H-1G PC7818H-5G PC7818H-10G
APOSPC7818H-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7818H-1G APOSPC7818H-5G APOSPC7818H-10G
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Peso molecolare: 190,12 g/mol
Punto di fusione: 98…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083532
CAS Number: 209991-62-8