Stampa…
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,6-Trifluorophenylacetic acid
PC7818G-1G PC7818G-25G PC7818G-5G
APOSPC7818G-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7818G-1G APOSPC7818G-25G APOSPC7818G-5G
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Peso molecolare: 190,12 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061218
CAS Number: 209991-63-9