Stampa…
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818E-5G PC7818E-1G
APOSPC7818E-5GEA 48 EUR
APOSPC7818E-5G APOSPC7818E-1G
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Formula: C₆H₂F₃CH₂COOH
Punto di fusione: 111…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061217
CAS Number: 114152-23-7