Stampa…
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7818D-1G PC7818D-5G PC7818D-10G
APOSPC7818D-1GEA 119 EUR
APOSPC7818D-1G APOSPC7818D-5G APOSPC7818D-10G
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Formula: C₆H₂F₃CH₂COOH
Punto di fusione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083547
CAS Number: 132992-28-0