Stampa…
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7818C-1G PC7818C-5G PC7818C-10G
APOSPC7818C-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818C-1G APOSPC7818C-5G APOSPC7818C-10G
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
Formula: C₆H₂F₃CH₂COOH
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061235
CAS Number: 243666-12-8