Stampa…
3,4,5-Trifluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7818-100G PC7818-25G PC7818-5G
APOSPC7818-100GEA 143 EUR
APOSPC7818-100G APOSPC7818-25G APOSPC7818-5G
3,4,5-Trifluorophenol 95%
3,4,5-Trifluorophenol
Formula: C₆H₃F₃O
Punto di ebollizione: 177 °C
Punto di fusione: 52…55 °C
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042427
CAS Number: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN: 3261
ADR: 8,II