Stampa…
2,4,6-Trifluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7817P-25G PC7817P-5G PC7817P-1G
APOSPC7817P-25GEA 339 EUR
APOSPC7817P-25G APOSPC7817P-5G APOSPC7817P-1G
2,4,6-Trifluorophenol 98%
2,4,6-Trifluorophenol
Formula: C₆H₃F₃O
Peso molecolare: 148,08 g/mol
Punto di fusione: 47…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061216
CAS Number: 2268-17-9
UN: 3261
ADR: 8,II