Stampa…
2,3,4-Trifluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7817-100G PC7817-25G PC7817-5G
APOSPC7817-100GEA 321 EUR
APOSPC7817-100G APOSPC7817-25G APOSPC7817-5G
2,3,4-Trifluorophenol 98%
2,3,4-Trifluorophenol
Formula: C₆H₃F₃O
Peso molecolare: 148,08 g/mol
Punto di ebollizione: 68…70 °C/43mmHg
Punto di fusione: 30…34 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042426
CAS Number: 2822-41-5
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III