Stampa…
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7816-25G PC7816-5G
APOSPC7816-25GEA 58.2 EUR
APOSPC7816-25G APOSPC7816-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClF₂N₅
Punto di fusione: 213…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094449
CAS Number: 537037-56-2