1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7815-25G
PC7815-5G
APOSPC7815-25GEA
71.3
EUR
APOSPC7815-25G
APOSPC7815-5G
1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula:
C₈H₁₀ClF₂N₅ Punto di fusione: 225…230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094448 CAS Number: 66088-53-7 |