Stampa…
4,6-Difluoroindole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7811-1G PC7811-5G
APOSPC7811-1GEA 88.6 EUR
APOSPC7811-1G APOSPC7811-5G
4,6-Difluoroindole 96%
4,6-Difluoroindole
Formula: C₈H₅F₂N
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01075213
CAS Number: 199526-97-1