Stampa…
5,6-Difluoroindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7808-1G PC7808-5G
APOSPC7808-1GEA 35 EUR
APOSPC7808-1G APOSPC7808-5G
5,6-Difluoroindole
5,6-Difluoroindole
Formula: C₈H₅F₂N
Peso molecolare: 153,13 g/mol
Punto di fusione: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01075212
CAS Number: 169674-01-5