Stampa…
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7806-5G PC7806-25G
APOSPC7806-5GEA 118 EUR
APOSPC7806-5G APOSPC7806-25G
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
Peso molecolare: 193,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00729101
CAS Number: 60230-37-7