1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀Cl₂FN₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094446 CAS Number: 1030829-65-2 |