Stampa…
5-Fluoro-o-anisaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7804-100G PC7804-25G PC7804-5G
APOSPC7804-100GEA 219 EUR
APOSPC7804-100G APOSPC7804-25G APOSPC7804-5G
5-Fluoro-o-anisaldehyde 99%
5-Fluoro-o-anisaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di ebollizione: 118 °C/14,25mmHg
Punto di fusione: 41…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143458
CAS Number: 19415-51-1