Stampa…
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7803-25G PC7803-100G PC7803-5G PC7803-500G
APOSPC7803-25GEA 21.9 EUR
APOSPC7803-25G APOSPC7803-100G APOSPC7803-5G APOSPC7803-500G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Punto di ebollizione: 237 °C
Punto di fusione: 8 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069418
CAS Number: 345-18-6