Stampa…
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Nitro-2,4,6-trifluorobenzene, 2,4,6-Trifluoronitrobenzene
PC7800-25G PC7800-5G PC7800-1G
APOSPC7800-25GEA 235 EUR
APOSPC7800-25G APOSPC7800-5G APOSPC7800-1G
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene 98%
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₂F₃NO₂
Peso molecolare: 177,08 g/mol
Punto di ebollizione: 182…185 °C
Punto di fusione: 44318 °C
Densità: 1,514 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014687
CAS Number: 315-14-0
EINECS: 206-248-8