Stampa…
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7798-25G PC7798-5G PC7798-1G
APOSPC7798-25GEA 224 EUR
APOSPC7798-25G APOSPC7798-5G APOSPC7798-1G
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Punto di ebollizione: 105…106 °C/14mmHg
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 394-39-8
UN: 3265
ADR: 8,III