Tetrafluorophthalic anhydride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈F₄O₃ Punto di fusione: 92…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039697 CAS Number: 652-12-0 EINECS: 211-485-5 |