Stampa…
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propanoate, 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionic Acid Ethyl Ester
PC7795-100G PC7795-25G PC7795-5G
APOSPC7795-100GEA 149 EUR
APOSPC7795-100G APOSPC7795-25G APOSPC7795-5G
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Formula: C₁₁H₈F₄O₃
Peso molecolare: 264,18 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C/0,075mmHg
Punto di fusione: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00523020
CAS Number: 94695-50-8