Stampa…
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
PC7794-100G PC7794-25G PC7794-500G
APOSPC7794-100GEA 135 EUR
APOSPC7794-100G APOSPC7794-25G APOSPC7794-500G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Formula: C₉H₆F₄O₂
Peso molecolare: 222,14 g/mol
Punto di ebollizione: 238…239 °C
Densità: 1,382 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094158
CAS Number: 122894-73-9