Stampa…
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7793-100G PC7793-25G PC7793-5G
APOSPC7793-100GEA 91.5 EUR
APOSPC7793-100G APOSPC7793-25G APOSPC7793-5G
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Formula: C₉H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094444
CAS Number: 351354-41-1